WHA5202330
Whatman® filter paper, Grade 202, creped
circles, diam. 330 mm (13.0 in.), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z761834, paper filter
Wybierz wielkość
277,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
277,00 zł
Polecane produkty
Materiały
circles
creped white cellulose
Właściwości
Grade 202
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 5202-330
Parametry
medium flow rate
medium-fast flow rate
Średnica
330 mm (13.0 in.)
grubość
0.29 mm (0.01 in.)
wielkość porów
15-19 μm
gramatura
82 g/m2
pojemność
normal loading
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Klasa 202 zapewnia średnią prędkość filtracji gruboziarnistych cząstek. Powierzchnia jest marszczona, dzięki czemu ma większą efektywną powierzchnię filtracji niż gładkie bibuły filtracyjne o tej samej średnicy.
Uwaga: Bibuły te nie powinny być używane do analizy azotu kjeldahla.
Cechy i korzyści
- Filtruje gruboziarniste cząstki
- Średnia prędkość filtracji
- Karbowany dla zwiększenia wydajności i żywotności filtra w porównaniu z gładkimi bibułami filtracyjnymi o tej samej średnicy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)