WHA5201330
Whatman® filter paper, Grade 201
circles, diam. 330 mm (13.0 in.), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z761672, paper filter
Wybierz wielkość
249,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
249,00 zł
Polecane produkty
Materiały
circles
smooth white cellulose
Właściwości
Grade 201
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 5201-330
Whatman Article No. 28419866 (US reference)
Parametry
slow-medium flow rate
slow-medium flow rate
Średnica
330 mm (13.0 in.)
grubość
0.15 mm (0.006 in.)
wielkość porów
7-14 μm
gramatura
75 g/m2
pojemność
low-normal loading
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grade 201 to cienka bibuła retencyjna o gładkiej powierzchni i gęstej teksturze. Doskonale nadaje się do ogólnych zastosowań, w których wymagana jest retencja średnio drobnych osadów, a stosunkowo niska prędkość filtracji jest nieistotna: jest to szczególnie przydatna klasa studencka. Struktura papieru została zaprojektowana z myślą o retencji, a zatem prędkość filtracji i obciążalność są stosunkowo niskie.
Uwaga: Papiery te nie powinny być używane do analizy azotu Kjeldahla.
Cechy i korzyści
- Zatrzymuje średnio drobne osady
- Stosunkowo niska prędkość filtracji
- Gładka powierzchnia i ścisła tekstura
- Do ogólnej analizy jakościowej
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)