WHA3020917
Whatman® cellulose chromatography papers
20 CHR sheets, W × L 460 mm × 570 mm, pack of 100
Synonim(y):
membrany celulozowe, papier whatman
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
sheets
sterylność
non-sterile
Właściwości
20 CHR
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 3020-917
Whatman Article No. 28419258 (US reference)
Parametry
2118 s / 100 mL flow rate
szer. × dł.
460 mm × 570 mm
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
- Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
- Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)