Kluczowe dokumenty
WHA3004917
Whatman® cellulose chromatography papers
4 Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
Synonim(y):
bibuła, papiery do chromatografii
Wybierz wielkość
1 PKG
1480,00 zł
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose membrane
sheets
sterylność
non-sterile
Właściwości
4 CHR
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 3004-917
Whatman Article No. 28419226 (US reference)
Parametry
180mm/30 min flow rate
szer. × dł.
46 cm × 57 cm
gramatura
92 g/m2
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Rolka do chromatografii celulozowej Grade 4 Chr to papier o grubości 0,21 mm do rutynowej i/lub powtarzalnej chromatografii, gdy obciążenia są stosunkowo niskie. Grubość 0,21 mm. Szybkość przepływu 180 mm/30 min. Najszybszy z cienkich papierów. Zalecany do rutynowej i/lub powtarzalnej chromatografii, gdy obciążenia są stosunkowo niskie. Gładka powierzchnia. Bardzo odpowiedni tam, gdzie ważna jest szybkość i nie jest wymagana bardzo wysoka rozdzielczość.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
  • Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The