Kluczowe dokumenty
WHA10382461
Whatman® cellulose chromatography papers
2668 Chr sheets, 58 x 60 cm, 100/pk
Synonim(y):
papiery do chromatografii, papiery do chromatografii celulozowej
Wybierz wielkość
1 PKG
4180,00 zł
4180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
4180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose membrane
sheets
sterylność
non-sterile
Właściwości
2668 Chr
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10382461
Whatman Article No. 28414857 (US reference)
Parametry
155 mm/10 min flow rate
szer. × dł.
58 cm × 60 cm
gramatura
700 g/m2
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Arkusze do chromatografii celulozowej 2668 Chr to papier o grubości 0,9 mm do rozdzielania stosunkowo dużych cząsteczek metodą elektroforezy. Grubość 0,9 mm. Przepływ 155 mm/10 min. Do rozdzielania stosunkowo dużych cząsteczek metodą elektroforezy.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
  • Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The