Kluczowe dokumenty
WHA30048098
Whatman® cellulose chromatography papers
4 CHR Roll, W × L 20 mm × 100 m, with certificate of conformity, pkg of 1 ea
Synonim(y):
bibuła, papier chromatograficzny
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose membrane
roll
sterylność
non-sterile
Właściwości
4 CHR
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 3004-8098
Whatman Article No. 28422020 (US reference)
Parametry
180mm/30 min flow rate
2.6 cm/hr speed
szer. × dł.
20 mm × 100 m
gramatura
92 g/m2
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rolka do chromatografii celulozowej Grade 4 Chr to papier o grubości 0,21 mm do rutynowej i/lub powtarzalnej chromatografii, gdy obciążenia są stosunkowo niskie. Grubość 0,21 mm. Szybkość przepływu 180 mm/30 min. Najszybszy z cienkich papierów. Zalecany do rutynowej i/lub powtarzalnej chromatografii, gdy obciążenia są stosunkowo niskie. Gładka powierzchnia. Bardzo odpowiedni tam, gdzie ważna jest szybkość i nie jest wymagana bardzo wysoka rozdzielczość.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne w separacji chemicznej.
  • Szeroko stosowane również w blottingu białek i kwasów nukleinowych.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)