WHA2814432
Whatman® high-purity glass microfiber extraction thimbles
glass thimbles, HP, 43 x 123 mm, 25/pk
Synonim(y):
gilzy ekstrakcyjne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 2814-432
Whatman Article No. 28419029 (US reference)
śr. wewn. × wys.
43 mm × 123 mm
Zastosowanie
- Monitorowanie gazów spalinowych
- Ekstrakcja w aparacie Soxhleta
- Analiza pozostałości pestycydów
- Określanie zawartości oleju/tłuszczu w żywności (np. frytkach)
- Analiza oleju i tłuszczu w odpadach stałych
Cechy i korzyści
- Odporność na temperatury do 500°C
- Bez spoiwa, bez dodatków chemicznych
- Nominalna retencja cząstek: 0,8 µm
- Skuteczny w połączeniu z rozpuszczalnikami niekompatybilnymi z materiałami celulozowymi
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)