Kluczowe dokumenty
WHA2300917
Whatman® Benchkote® surface protector
Benchkote surface protector, sheets, 460 x 570 mm, 100/pk
Synonim(y):
ochraniacze ławek, papiery chłonne
Wybierz wielkość
1 PKG
774,00 zł
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
774,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122300
NACRES:
NB.35
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 2300-917
Whatman Article No. 28418853 (US reference)
szer. × dł.
460 mm × 570 mm
Opis ogólny
Benchkote
Benchkote® is an absorbent, impermeable material designed to protect laboratory surfaces against hazardous spills. The material features a high-quality, smooth, absorbent Whatman paper which quickly absorbs liquid spills and a laminated polyethylene layer that prevent flow through to the working surface. After use the sheet is incinerated or disposed of acording to local regulations.
Benchkote Plus
Benchkote Plus is a thicker, more absorbent material for more demanding applications and can absorb in excess of 0.75 liters of water per square meter.
Zastosowanie
Zastosowania:
  • Zatrzymywanie wycieków radiochemicznych i unikanie skażenia
  • Odzyskiwanie rozlanych drogich materiałów
  • Ochrona twardych powierzchni w celu zmniejszenia wpływu
  • Knot wodny lub rozpuszczalnikowy do komór wilgotnościowych
  • Wyłożenie szaf chemicznych, szuflad laboratoryjnych i okapów laboratoryjnych
Cechy i korzyści
Cechy i zalety:
  • Materiał jest bardzo wytrzymały, dzięki czemu jest odporny na rozdarcia, zarówno na mokro, jak i na sucho.
  • Gładka, biała powierzchnia, po której można pisać tuszem lub ołówkiem i która leży płasko
  • Nadaje się do nasycania środkiem dezynfekującym w celu ochrony ławek, na których obecne są patogeny i inne bakterie
  • Używaj polietylenowej strony do góry, aby zbierać osady bez wchłaniania
  • Strona papierowa szybko wchłania rozlane płyny, zapobiegając ich przedostawaniu się na powierzchnię roboczą.
  • Wycieki są zatrzymywane w chłonnym papierze
  • Benchkote można spalić po użyciu; warstwa polietylenu nie topi się ani nie kapie, ale jest szybko zużywana w płomieniach.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Benchkote is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)