Kluczowe dokumenty
WHA1827185
Whatman® glass microfiber grade 934-AH filter discs 1.5 μm pore size
white, binder free, total suspended solids analysis, 100 ea, 185 mm diam
Synonim(y):
bibuły filtracyjne z włókna szklanego
Wybierz wielkość
1 PKG
1600,00 zł
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade 934-AH®, circles, diam. 185 mm
Materiały
borosilicate glass membrane
circles
opis
basis weight, 64 g/m2
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1827-185
Whatman Article No. 28418484 (US reference)
Parametry
47 speed (filtration)
Średnica
185 mm
grubość
435 μm
wielkość porów
1.5 μm retention
Opis ogólny
Whatman Grade 934-AH borosilicate glass microfiber filters feature a smooth surface with high retention efficiency and high flow rates for large-volume liquid filtration. Ready-to-use (RTU) formats available for Total Suspended Solid (TSS), Total Dissolved Solids (TDS) and Total Suspended Volatiles (VSS). Whatman Grade 934-AH filters are well suited for large-volume filtration. Applications include cell harvesting, liquid scintillation counting, air pollution monitoring, and water pollution monitoring. Whatman Grade 934-AH binder-free glass microfiber filters are available in a wide range of sizes in circles and sheets.
Zastosowanie
  • Monitorowanie zanieczyszczenia wody
  • Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza
  • Pozyskiwanie komórek
  • Zliczanie ciekłych scyntylacji
Cechy i korzyści
  • Wysoka pojemność umożliwia skuteczną filtrację zawiesiny
  • Gładka powierzchnia: zapewnia skuteczne odzyskiwanie osadu
  • Wysoka obciążalność: umożliwia przetwarzanie mętnych roztworów
  • Wysokiej jakości mikrofibra ze szkła borokrzemianowego: wytrzymuje temperatury do 550°C
  • Nominalna retencja cząstek 1,5 µm
  • Niski zrzut włókien
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
934-AH is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)