WHA1821055
Whatman® glass microfiber grade GF/B filter discs 1 μm pore size
white, binder free, liquid scintillation, 100 ea, 55 mm diam
Synonim(y):
filtry z mikrofibry szklanej
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/B, Grade GF/B circles, 55 mm, 100/pk
Materiały
borosilicate glass
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1821-055
Whatman Article No. 28418352 (US reference)
Średnica
5.5 cm
grubość
0.68 mm
wielkość porów
1.0 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Three times thicker than GF/A with higher wet strength and significantly increased loading capacity. Combines fine particle retention with good flow rate. Particularly useful where liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions. Can be used as a finely retentive membrane prefilter. Used in LSC techniques where high loading capacity is required.
Cechy i korzyści
- Nominalna retencja cząstek 1,0 µm
- Odpowiedni do klarowania cieczy i/lub scyntylacji cieczy
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)