Kluczowe dokumenty
WHA1810142
Whatman® borosilicate glass TCLP testing filters 0.7 μm pore size
white, acid-treated, low metal, 50 ea, 142 mm diam
Synonim(y):
Filtracja Whatman, filtracja metali, okręgi tclp
Wybierz wielkość
1 PKG
1235,00 zł
1235,00 zł
Cena katalogowa1300,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1235,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
1235,00 zł
Cena katalogowa1300,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® acid treated low metal TCLP circles, diam. 142 mm
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) membrane (acid treated low metal)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1810-142
Whatman Article No. 28418304 (US reference)
Parametry
60 mL/min speed
Średnica
142 mm
wielkość porów
0.7 μm
gramatura
75 g/m2
Opis ogólny
These acid treated low metal filters are available in 47 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 142 mm, and 150 mm diameters. The 90 mm filter is required for volatile samples and use with a Zero Headspace Extractor. The 142 mm filter is typically used with non-volatile samples in an approved jar.
Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) is an analytical test designed to determine the leaching potential in a landfill for hazardous organic and inorganic contaminants that could potentially migrate into groundwater, threatening drinking water sources.
Used for EPA Method 1311
The Whatman TCLP Filter is manufactured using a binder free borosilicate glass microfiber with a particle retention rating of 0.6 μm to 0.8 μm.
Cechy i korzyści
  • Zgodne z CLP filtry testowe Cytiva są dostępne w sześciu rozmiarach do dokładnego modelowania odcieków składowiskowych i analizy próbek:
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)