WHA1441185
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 41
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z241415, filter papers, paper filter
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1441-185
Whatman Article No. 28418021 (US reference)
Parametry
0.22 psi wet burst
54 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
185 mm
grubość
220 μm
popiół
≤0.007%
wielkość porów
20-25 μm (Particle retention)
gramatura
85 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szybki bezpopiołowy papier do analizy zanieczyszczeń
Filtry Whatman Grade 41 firmy Cytiva nadają się do ilościowej analizy zanieczyszczeń powietrza jako taśma papierowa do impregnacji podczas oznaczania związków gazowych przy dużych prędkościach przepływu.
Filtry klasy 41 są również powszechnie stosowane do przygotowywania stałych próbek środowiskowych (np. gleb, osadów) do analizy metali po trawieniu kwasem azotowym. Filtr klasy 41 jest dostępny w wygodnym, jednorazowym lejku filtracyjnym o średnicy 47 mm i pojemności 250 ml. Filtr o średnicy 47 mm można łatwo wyjąć w celu dalszej analizy lub hodowli.
Cechy i korzyści
- Wyjątkowo niska zawartość popiołu (maksymalnie 0,007% popiołu)
- Nominalna retencja cząstek na poziomie 20 µm
- Duża prędkość filtracji (Herzberg 54 s)
- Powszechnie stosowany do rutynowej analizy zanieczyszczenia powietrza i gleby
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)