Kluczowe dokumenty
WHA1114125
Whatman® qualitative filter paper, Grade 114
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z740225, filter paper, paper filter
Wybierz wielkość
1 PKG
75,90 zł
75,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
75,90 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
75,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1114-125
Whatman Article No. 28417681 (US reference)
Parametry
38 sec/100 mL speed (Herzberg)
8.9 psi wet burst
Średnica
125 mm
grubość
190 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
25 μm (Particle retention)
gramatura
77 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These extremely strong filter papers have a high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin. Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. The resins do, however, contain nitrogen so these grades should not be used in Kjeldahl estimations, etc. Some wet strengthened grades are available in folded (prepleated) forms.
Grade 114: 25 μm (fast, smooth filter paper)
Only half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse and gelatinous precipitates. Smooth surface for easy removal of precipitates.
Cechy i korzyści
  • Tylko połowa grubości klasy 113
  • Odpowiedni do gruboziarnistych lub galaretowatych osadów
  • Gładka powierzchnia ułatwiająca odzyskiwanie osadów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)