Kluczowe dokumenty
WHA1091935
Whatman® qualitative filter paper, Grade 91, creped
sheets, W × L 610 mm × 610 mm, pack of 500
Synonim(y):
bibuła filtracyjna
Wybierz wielkość
1 PKG
5620,00 zł
5620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
5620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
5620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose
sheets
Właściwości
Grade 91
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 1091-935
Whatman Article No. 28417543 (US reference)
Parametry
2 psi wet burst
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
szer. × dł.
610 mm × 610 mm
grubość
205 μm
wielkość porów
10 μm (Particle retention)
gramatura
71 g/m2
Opis ogólny
These extremely strong filter papers have a high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin. Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. The resins do, however, contain nitrogen so these grades should not be used in Kjeldahl estimations, etc. Some wet strengthened grades are available in folded (prepleated) forms.
Grade 91: 10 μm (credped filter paper)
A general purpose creped filter for less critical routine analysis. Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Cechy i korzyści
  • Filtr krepowany ogólnego przeznaczenia do mniej krytycznych rutynowych analiz.
  • Szeroko stosowany do oznaczania sacharozy w cukrze trzcinowym oraz w laboratoriach farmaceutycznych do rutynowej filtracji.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)