Kluczowe dokumenty
WHA10463703
Whatman® ReZist® syringe filter
13 mm, pore size 0.2 μm, PTFE membrane, non-sterile, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Z698849
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10463703
Whatman Article No. 28415870 (US reference)
Średnica
13 mm
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Niesterylne filtry strzykawkowe Whatman Puradisc z membraną z politetrafluoroetylenu (PTFE) łączą najwyższą jakość z ekonomiczną wydajnością.
Filtry strzykawkowe Puradisc do rutynowej filtracji strzykawkowej
Filtry strzykawkowe Puradisc obsługują wiele różnych typów próbek i zastosowań, w tym elektroforezę kapilarną, preparaty biologiczne, filtrację białek i przygotowanie próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe Puradisc obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne.
Opcje filtrów strzykawkowych z politetrafluoroetylenu (PTFE )
Filtr strzykawkowy Cytiva Puradisc PTFE to hydrofobowa membrana, która jest chemicznie stabilna i obojętna. Wykazuje niskie wiązanie białek, a jego głównym zastosowaniem jest filtracja próbek niewodnych. Przed filtrowaniem próbek wodnych membrana musi zostać wstępnie zwilżona rozpuszczalnikiem organicznym mieszającym się z wodą.
Puradisc jest dostępny w następujących materiałach membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy.
Whatman® ReZist Syringe Filters
The Whatman ReZist range of syringe filters has been specifically designed to be resistant to organic solvents. These filters are ideal for the clarification of aggressive organic solvents. ReZist 30 mm filters can also be used as a venting filter for small vessels.
ReZist for HPLC sample preparation features
  • Hydrophobic PTFE membrane is laminated with polypropylene
  • 13 mm diameter with Mini-Tip
  • 13 mm diameter with extremely low dead volume < 10 μ
ReZist for air venting features
  • Integral, permanently hydrophobic PTFE membranes
  • Polypropylene support
Cechy i korzyści
  • Osiem różnych opcji materiałowych
  • Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
  • Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
  • Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
  • Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Nadaje się do klarowania agresywnych rozpuszczalników organicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
ReZist is a trademark of Cytiva
ReadyScript is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)