WHA10461118
Whatman® FP 050/0 filter holder
connector for M12 hose nipple
Synonim(y):
Z751448
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10461118
Whatman Article No. 28415724 (US reference)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Część zamienna do uchwytów filtrów strzykawkowych Whatman Polyulfone: 10461100, 10461200, 10461300, 10461400
Cechy i korzyści
- Konstrukcja z tworzywa polisulfonowego
- Stopniowany króciec węża
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)