WHA10445850
Whatman® multiple vacuum filtration device
3-place, AS300/5, stainless steel, capacity 100 mL, 47/50, support screen
Synonim(y):
Z751073
Wybierz wielkość
19 530,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
19 530,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
stainless steel housing
Właściwości
47/50, support screen
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 10445850
Whatman Article No. 28415613 (US reference)
pojemność
100 mL
Cechy i korzyści
- Rozdzielacz ze stali nierdzewnej jest przystosowany do trzech lub sześciu jednostek filtracyjnych.
- Urządzenie może być sterylizowane w autoklawie i na sucho w temperaturze do 180°C.
- Nadaje się tylko do pracy w próżni.
- W przypadku stosowania rur płuczących nie należy przekraczać ciśnienia 1,3 bara (nadciśnienie 300 mbar).
- Zastosowania obejmują: Mikrobiologiczna kontrola jakości, analizy pozostałości, filtracja seryjna przeprowadzana szybko i łatwo ze wspólnym odpływem.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)