WHA10440102
Whatman® Vacuum filtration apparatus accessories
MV 050/1/05 PTFE gasket for MV050 series, W × L × D 50 mm × 43 mm × 0.5 mm, pack of 1
Synonim(y):
Z698261
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10440102
Whatman Article No. 28415534 (US reference)
szer. × dł. × śr.
50 mm × 43 mm × 0.5 mm
Cechy i korzyści
- Accessory to MV 050
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)