Kluczowe dokumenty
WHA10417106
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.4 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
Membrana Nuclepore, Membrana do filtracji
Wybierz wielkość
1 EACH
474,00 zł
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
474,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. (25 mm), pore size 0.4 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
Materiały
polycarbonate
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 10417106
Średnica
(25 mm)
wielkość porów
0.4 μm pore size
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Mikroskopia epifluorescencyjna
  • Analiza środowiskowa
  • Biologia komórkiTestowanie EPA
  • Testowanie paliwa
  • Testy biologiczne
  • Parazytologia
  • Analiza powietrza
  • Mikrobiologia wody
Cechy i korzyści
  • Trawiona w celu uzyskania wysoce zdefiniowanego rozmiaru porów i wysokiej gęstości porów
  • Poddany obróbce poliwinylopirolidonem (PVP), aby uczynić go hydrofilowym
  • Niska zawartość substancji ekstrahowalnych, minimalizująca ryzyko zanieczyszczenia próbki filtracyjnej
  • Wysoka odporność chemiczna i dobra stabilność termiczna dla szerokiego zakresu typów próbek
  • Niska, stała zawartość popiołu i niska masa własna
  • Gładka, płaska powierzchnia membrany zapewniająca dobrą widoczność cząstek
Informacje prawne
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)