WHA10417104
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.4 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 19 mm diam
Synonim(y):
Membrana Nuclepore, Membrana z wytłoczonym śladem
Wybierz wielkość
432,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
432,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, diam. (19 mm), pore size 0.4 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
Materiały
polycarbonate
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 10417104
Średnica
(19 mm)
wielkość porów
0.4 μm pore size
Zastosowanie
- Mikroskopia epifluorescencyjna
- Analiza środowiskowa
- Biologia komórkiTestowanie EPA
- Testowanie paliwa
- Testy biologiczne
- Parazytologia
- Analiza powietrza
- Mikrobiologia wody
Cechy i korzyści
- Trawione w celu uzyskania wysoce zdefiniowanego rozmiaru porów i wysokiej gęstości porów
- Poddany obróbce poliwinylopirolidonem (PVP), aby uczynić go hydrofilowym
- Niska zawartość substancji ekstrahowalnych, minimalizująca ryzyko zanieczyszczenia próbki filtracyjnej
- Wysoka odporność chemiczna i dobra stabilność termiczna dla szerokiego zakresu typów próbek
- Niska, stała zawartość popiołu i niska masa własna
- Gładka, płaska powierzchnia membrany zapewniająca dobrą widoczność cząstek
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)