Kluczowe dokumenty
WHA10414014
Whatman® polyamide NL16 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
nylonowe filtry membranowe
Wybierz wielkość
1 PKG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® polyamide membrane filters, polyamide membrane circles, (NL16), 0.2 μm, 50 mm, 100/pk
Materiały
Nylon membrane (polyamide membrane)
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10414014
Whatman Article No. 28415335 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.2 μm
przydatność
suitable for (clarification and sterile filtration.)
Opis ogólny
Membrany poliamidowe Whatman są wykonane z czystego poliamidu, co czyni je uniwersalnym filtrem do klarowania. Poliamidowe filtry membranowe są bardzo wytrzymałe mechanicznie i wykazują doskonałą wytrzymałość na mokro i na sucho.
NL 16
  • Wielkość porów (μm): 0,2 (NL 16)
  • Grubość (μm): 110
  • Nominalny rozmiar porów (μm): 0.2
  • Natężenie przepływu wody Δp = 0,9 bar (mL/min/cm2): 10
  • Temperatura pęcherzyków (bar): 4.2
  • Maksymalna temperatura: 135°C
NL 17
  • Wielkość porów (μm): 0,45 (NL 17)
  • Grubość (μm): 110
  • Nominalny rozmiar porów (μm): 0.45
  • Natężenie przepływu wody Δp = 0,9 bar (mL/min/cm2): 20
  • Temperatura pęcherzyków (bar): 2.8
  • Maksymalna temperatura: 135°
Cechy i korzyści
  • Są hydrofilowe, dzięki czemu nadają się do roztworów wodnych i organicznych.
  • Filtry membranowe mogą być używane w temperaturze do 135°C.
  • Zastosowania obejmują: filtrację wodnych i organicznych faz ruchomych, odgazowywanie próżniowe, filtrację pożywek do hodowli tkankowych, pożywek mikrobiologicznych, buforów i roztworów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)