WHA10407713
Whatman® celluose nitrate MicroPlus-21 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
membrana osmotyczna, membrana wodna
Wybierz wielkość
907,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
907,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® MicroPlus ST membranes for microbiological control, MicroPlus-21 ST membrane circles white, cellulose nitrate, diam. 47 mm, pore size 0.45 μm, black grid, sterile, pkg of 100 ea
Materiały
black grid
cellulose nitrate
sterylność
sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10407713
Whatman Article No. 28415211 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
0.45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W tych produktach liczba mikroorganizmów jest bardzo niska i dlatego jest określana ilościowo za pomocą metod wzbogacania. Procesy produkcyjne są stale monitorowane w ich krytycznych punktach (zbiorniki, rurociągi, jednostki napełniające), podobnie jak gotowe produkty. Metoda filtracji membranowej jest optymalną metodą analityczną do tego celu.
Metoda:
Ciecz jest filtrowana przez membranę. Mikroorganizmy gromadzą się na powierzchni membrany. Filtr jest inkubowany na pożywce, a następnie można ocenić poszczególne kolonie. Metoda ta jest również odpowiednia dla dużych objętości próbek i niskiej liczby mikroorganizmów.
Niezawodność:
Kontrola jakości i konstrukcja naszych filtrów membranowych są ściśle kontrolowane i oferują użytkownikom znaczące korzyści.
Parametry testowe:
Wszystkie membrany używane do kontroli jakości mikrobiologicznej są systematycznie testowane w celu zapewnienia tej samej wysokiej jakości z partii na partię. Testowane parametry to punkt pęcherzykowy, szybkość przepływu, retencja bakterii, szybkość odzysku i sterylność.
Cechy i zalety:
- Specjalne filtry membranowe wykonane z azotanu celulozy opracowane do mikrobiologicznej kontroli jakości.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Wysokie natężenie przepływu
- Sterylne, indywidualnie pakowane
- Wszystkie filtry membranowe mają siatkę o wysokim kontraście (3,1 mm)
Cechy i korzyści
- Wszystkie filtry membranowe MicroPlus-21 są białe z czarną siatką o wysokim kontraście (3,1 mm).
- Zaprojektowane specjalnie do mikrobiologicznej kontroli jakości
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna i szybkość przepływu
- Testowane pod kątem punktu pęcherzykowego, retencji bakterii, szybkości przepływu, szybkości odzyskiwania i sterylności
- Indywidualnie pakowane dla wygody i sterylności
- Typ STL dostarczany w pudełkach z dozownikiem ze 100 ponumerowanymi filtrami membranowymi dla łatwego wyjmowania i bezpiecznego przenoszenia za pomocą Cytiva's Membrane-Butler
Inne uwagi
Informacje prawne
Sprzedawane na licencji DE10102744 i ich zagraniczne odpowiedniki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)