Kluczowe dokumenty
WHA10400014
Whatman® nitrocellulose filter discs 12 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
Filtr Whatmana
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 12 μm, diam. 50 mm, pack of 100 ea
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10400014
Whatman Article No. 28414921 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
12 μm
Cechy i korzyści
  • Wąski rozkład wielkości porów dla lepszego wychwytywania i analizy powierzchni.
  • Niski poziom substancji ekstrahowalnych w celu zapewnienia integralności próbki.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the