WHA10380406
Whatman® quadrant folded cellulose fiber filter papers
Grade 1 FF, diam. (150 mm), pack of 500 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
cellulose
Właściwości
Grade 1 FF
Nominal Ash Content: 0.007%
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Średnica
(150 mm)
grubość
(215 μm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bibuła filtracyjna składana w kwadrant oszczędza cenny czas użytkownika i zapewnia łatwość użycia podczas wykonywania powtarzalnych lub wielokrotnych analiz.
- Zwijana bibuła filtracyjna Quadrant oszczędza cenny czas użytkownika.
- Bibuła filtracyjna składana w kwadrant zapewnia łatwość użycia podczas wykonywania powtarzalnych lub wielokrotnych analiz.
Cechy i korzyści
- Zwijana bibuła filtracyjna Quadrant oszczędza cenny czas użytkownika.
- Zwijana bibuła filtracyjna Quadrant zapewnia łatwość użycia podczas wykonywania powtarzalnych lub wielokrotnych analiz.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)