WHA10343976
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589d
sheets, W × L 25 mm × 75 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z696218, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose
sheets
Właściwości
Grade 2589d
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10343976
Whatman Article No. 28414616 (US reference)
Parametry
235 sec/100 mL speed (Herzberg)
szer. × dł.
25 mm × 75 mm
grubość
1000 μm
wielkość porów
2-6 μm (Particle retention)
gramatura
500 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grade 2589d: 2-6 μm
A very thick filter with high wet strength. Offers medium to slow rate and retains very fine particles.
Cechy i korzyści
- A very thick filter with high wet strength. Offers medium to slow flow rate and retains very fine precipitates.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)