Kluczowe dokumenty
WHA10334353
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 0858 1/2, grained
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z696110, paper filter
Wybierz wielkość
1 PKG
532,00 zł
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
532,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose
circles
Właściwości
Grade 0858 1/2
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10334353
Whatman Article No. 28414477 (US reference)
Parametry
55 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
320 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
7-12 μm
gramatura
75 g/m2
przydatność
suitable for (universal filter paper, used for the filtration of extracts, oils, beer, syrups etc.)
Opis ogólny
Time-saving Whatman qualitative grades are offered in this convenient form, which gives major advantages over flat circles:
  • Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses
  • Decreased overall filtration time because of the extra surface area exposed; the normal slow down of filtration speed due to the loading of particulate is postponed
  • Increased total loading capacity as more filter area is available
  • Maintained flow rate due to the reduction in filter paper contact with funnel side and, the self-supporting shape of the filter itself
  • The prepleating does not significantly affect any of the technical data and the same figures may be used for the flat circles
Grade 0858 ½: 7-12 μm (medium fast, grained filter paper)
Grained, with medium fast flow rate and medium retention. A universal filter paper, used for the filtration of extracts, oils, beer, syrups etc., also applied in filter presses or for the aspiration of liquids.
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)