Kluczowe dokumenty
WHA10311611
Whatman® qualitative filter paper, Grade 595
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695548, paper filter
Wybierz wielkość
1 PKG
96,60 zł
96,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
96,60 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
96,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10311611
Whatman Article No. 28414201 (US reference)
Parametry
80 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
grubość
150 μm
wielkość porów
4-7 μm (Particle retention)
gramatura
68 g/m2
Opis ogólny
Standardowy filtr używany w wielu rutynowych zastosowaniach analitycznych w różnych branżach (np. oddzielanie cząstek z ekstraktów spożywczych lub filtracja ciał stałych z przefermentowanych próbek środowiskowych do analizy iCP/AAS).
Klasa 595: 4-7 µm
Bardzo popularna, cienka bibuła filtracyjna o średniej szybkości i średniej do drobnej retencji cząstek. Używana do wielu rutynowych zastosowań analitycznych w różnych gałęziach przemysłu (np. oddzielanie cząstek z ekstraktów spożywczych lub filtracja ciał stałych z przefermentowanych próbek środowiskowych, np. do analizy ICP/AAS). Dostępny również w wersji wstępnie przygotowanej jako klasa 595 ½.
Cechy i korzyści
  • Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów.
  • Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)