WHA1004648
Whatman® qualitative filter paper, Grade 4
roll, W × L 38 mm × 114 mm, pack of 1
Synonim(y):
Z752355
Wybierz wielkość
262,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
262,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cellulose
roll
Właściwości
Grade 4
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 1004-648
Whatman Article No. 28414023 (US reference)
Parametry
0.22 psi wet burst
37 sec/100 mL speed (Herzberg)
szer. × dł.
38 mm × 114 mm
grubość
205 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
20-25 μm (Particle retention)
gramatura
92 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Doskonała retencja: wychwytuje gruboziarniste cząstki i galaretowate osady, takie jak wodorotlenek żelaza i wodorotlenek glinu. Szybka filtracja: przydatna do rutynowego oczyszczania płynów biologicznych lub ekstraktów organicznych podczas analizy
Jakościowe bibuły filtracyjne klasy 4 (retencja cząstek 20-25 µm) są dostępne w różnych rozmiarach i formatach, w tym w kółkach, arkuszach i rolkach. Są one również dostępne jako filtry wstępne, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Cechy i korzyści
- Przydatne w jakościowych separacjach analitycznych, gdy wymagany jest szybki przepływ, a zbieranie drobnych cząstek nie jest krytyczne.
- Te filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do określania i identyfikacji materiałów (np. w monitorowaniu zanieczyszczenia powietrza).
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)