Merck
SAB4700865
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD83 antibody produced in mouse
clone HB15e
Synonim(y):
BL11, HB15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HB15e, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
BC030830
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD83(9308)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody HB15e recognizes CD83, a 40-45 kDa type I glycoprotein expressed on mature dendritic cells.
Immunogen
Human CD83-transfected Cos cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.