Merck
W530228
Sigma-Aldrich
Canola oil
Certified organic (NOP)
Synonim(y):
Rapeseed oil
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Produkt W530228 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Poziom jakości
pochodzenie
Switzerland origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
Opis ogólny
Olej rzepakowy, powszechnie stosowany olej roślinny, otrzymywany jest z nasion rzepaku. Zawiera on niski poziom kwasu erukowego i glukozynolanów w porównaniu do surowego oleju rzepakowego. Olej rzepakowy generalnie składa się z dużej ilości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i niskiego poziomu nasyconych kwasów tłuszczowych. Może również zawierać fitosterole i witaminę E.[1]
Informacje prawne
Certified organic by MOSA
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Canola: Chemistry, Production, Processing, and Utilization, 245-247 (2015)
Wei Deng et al.
Plant physiology, 160(2), 978-989 (2012-08-01)
Transparent Testa16 (TT16), a transcript regulator belonging to the B(sister) MADS box proteins, regulates proper endothelial differentiation and proanthocyanidin accumulation in the seed coat. Our understanding of its other physiological roles, however, is limited. In this study, the physiological and
E E Morales-Irigoyen et al.
Food science and technology international = Ciencia y tecnologia de los alimentos internacional, 18(4), 413-421 (2012-07-10)
Saturated animal fat was replaced in pork pâté with pre-emulsified canola in a 3% sodium caseinate/0.5% xanthan gum solution in order to obtain a stable oily phase. Fat was replaced with different proportions of emulsified canola oil. The inclusion of
Nancy G Faith et al.
Journal of food protection, 75(3), 567-572 (2012-07-26)
In this study, we explored the use of vinegar, or vinegar and canola oil as a salad dressing, to reduce bacterial levels on spinach leaves. We found that incubation of spinach leaves with various types of vinegar substantially reduced the
Z Pietrasik et al.
Meat science, 93(2), 322-328 (2012-10-24)
The study was undertaken to investigate the impact of the combined effect of blade tenderization and canola oil emulsion injection on processing yield and eating quality-related parameters of selected loin and hip muscles (longissimus lumborum, LL, biceps femoris, BF and