Merck
W523704
Sigma-Aldrich
Rose oil,Turkish
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
Rosa spp.
pochodzenie
France origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4570
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
oily; rose
Cechy i korzyści
A fragrance material extracted from "Mon" rose flowers grown in northeastern Thailand utilizing a state-of-the-art technology wherby oils are prepared at ambient temperature and without the use of high vacuum, alcohol or hexane. The clear dark red mobile liquid possesses the aroma properties of fresh rose blossom. Mon Rose Oil is insoluble in water, and soluble in ethanol and vegetable oils.
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.9 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 82-82 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)