Kluczowe dokumenty
W508306
Tricarballylic acid
≥99%
Synonim(y):
1,2,3-Propanetricarboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
mp
156-161 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)