Merck
W507318
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcyclohexyl acetate
≥98%
Synonim(y):
4-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of cis and trans, woody acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H10C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Aby zapytać o ten produkt W507318, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
tw
228-230 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody
ciąg SMILES
CC(=O)OC1CCC(CC1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
MBZRJSQZCBXRGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)