Merck
W425301
Sigma-Aldrich
Methyl 10-undecenoate
96%
Synonim(y):
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)8CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer FEMA:
4253
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
tw
245 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
oil: soluble
propylene glycol: soluble
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; fruity; waxy
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
Klucz InChI
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves