Merck
W424001
Sigma-Aldrich
(±)-sec-Butylamine
99%
Synonim(y):
(±)-2-Aminobutane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
Numer FEMA:
4240
Beilstein:
1361345
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
11.005
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3928 (lit.)
tw
63 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
gęstość
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
fishy
ciąg SMILES
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)