Merck
W404926
Sigma-Aldrich
Syringaldehyde
≥98%, FG
Synonim(y):
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Wybierz wielkość
W404926-SAMPLE
331,00 zł
100 G
677,00 zł
1 KG
3340,00 zł
5 KG
13 670,00 zł
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W404926-SAMPLE
331,00 zł
100 G
677,00 zł
1 KG
3340,00 zł
5 KG
13 670,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H2(OCH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer FEMA:
4049
Beilstein:
784514
Numer WE:
Nr Rady Europy:
130
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.153
NACRES:
NA.21
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥98%
bp
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
mp
110-113 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; sweet
ciąg SMILES
COc1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Podwójne działanie benzaldehydów: Hamowanie wykrywania kworum i zwiększanie skuteczności antybiotyków w zwalczaniu biofilmów Pseudomonas aeruginosa...: W niniejszym badaniu zbadano podwójne działanie syringaldehydu i innych benzaldehydów w hamowaniu wykrywania kworum i zwiększaniu skuteczności antybiotyków przeciwko biofilmom Pseudomonas aeruginosa, oferując potencjalne zastosowania w terapiach przeciwdrobnoustrojowych (Leitão et al., 2024).
  • Rozwój syringaldehydu jako agonisty receptora GLP-1 w celu łagodzenia zaburzeń cukrzycowych w modelach zwierzęcych...: Badania podkreślają rozwój syringaldehydu jako nowego agonisty receptora GLP-1, wykazując znaczący potencjał w łagodzeniu zaburzeń cukrzycowych w modelach zwierzęcych (Lee et al., 2024).
  • Fotoreakcje w fazie wodnej mieszanych karbonylowych fotosensybilizatorów aromatycznych dają bardziej natlenione, utlenione i mniej absorbujące światło wtórne aerozole organiczne (SOA) niż pojedyncze układy...: Badanie wykazało, że syringaldehyd, jako część mieszanych aromatycznych fotouczulaczy karbonylowych, prowadzi do powstawania wysoce natlenionych i utlenionych wtórnych aerozoli organicznych, wpływając na chemię atmosfery i jakość powietrza (Mabato et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%
Inne uwagi
Natural occurrence: Pineapple, beer, grape brandy, rum, many different whiskey products, sherry, roasted barley and hardwood smoke.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shuang Liang et al.
Journal of natural products, 71(11), 1902-1905 (2008-11-07)
Chemical examination of the methanolic extract from the stem bark of Daphne feddei led to the isolation of five new phenylpropanoids, 4,4'-dihydroxy-3,3'-dimethoxy-9-butoxy-9,9'-epoxylignan (1), 4,4'-dihydroxy-3,3'-dimethoxy-9-ethoxy-9,9'-epoxylignan (2), daphneresinol (3), armaosigenin (4), and isocubebin (5), together with 33 known phenylpropanoids. All 38 compounds
Palwinder Singh et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(14), 6381-6390 (2012-06-28)
On the basis of structural analysis of dihydrofolate reductase (DHFR) (cocrystallized separately with NADPH, dihydrofolate and NADPH, trimethoprim), compounds 2 and 3 were optimized for inhibition of DHFR. Appreciable tumor growth inhibitory activities of compounds 2 and 3 over 60
Rogério S Pereira et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 38(1), 71-78 (2010-09-08)
The inhibitory action of acetic acid, ferulic acid, and syringaldehyde on metabolism of Candida guilliermondii yeast during xylose to xylitol bioconversion was evaluated. Assays were performed in buffered and nonbuffered semidefined medium containing xylose as main sugar (80.0 g/l), supplemented
Cuimin Hu et al.
Bioresource technology, 100(20), 4843-4847 (2009-06-06)
Lignocellulosic biomass hydrolysis inevitably coproduces byproducts that may have various affects on downstream biotransformation. It is imperative to document the inhibitor tolerance ability of microbial strain in order to utilize biomass hydrolysate more effectively. To achieve better lipid production by
Esteban D Babot et al.
Bioresource technology, 102(12), 6717-6722 (2011-04-23)
The ability of two natural phenols to act as mediators of the recombinant Myceliophthora thermophila laccase (MtL) in eucalypt-pulp delignification was investigated. After alkaline peroxide extraction, the properties of the enzymatically-treated pulps improved with respect to the control. The pulp