Merck
W403326
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyacetone dimer
97%
Synonim(y):
2,5-Dihydroxydioxane-2,5-dimethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
112910
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
13.11
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
97%
Formularz
powder
kolor
white to off-white
mp
75-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
Klucz InChI
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Component of tanning products
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)