Merck
W385808
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanethiol
≥97%
Synonim(y):
Isoamyl mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.21
Numer FEMA:
3858
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.171
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4432 (lit.)
tw
117-118 °C (lit.)
gęstość
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sulfurous
ciąg SMILES
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup