Przejdź do
W366609
2,6-Dimethylbenzenethiol
≥95%, FG
Synonim(y):
2,6-Dimethylthiophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.23
FEMA Number:
3666
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
12.082
EC Number:
204-272-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Organoleptic:
meaty; phenolic; sulfurous
Grade:
FG, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Food allergen:
no known allergens
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Halal, Kosher
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012, FDA 21 CFR 110
assay
≥95%
may contain
≤50 ppm MTBE
refractive index
n20/D 1.5749 (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
meaty; phenolic; sulfurous
SMILES string
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
306940269689522929
description
≥95%, FG
description
95%
description
98%
description
90%
organoleptic
meaty; phenolic; sulfurous
organoleptic
-
organoleptic
-
organoleptic
-
grade
FG, Kosher, Halal
grade
-
grade
-
grade
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
-
food allergen
-
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
documentation
-
documentation
-
assay
≥95%
assay
95%
assay
98%
assay
90%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylbenzenethiol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)