Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 530,00 zł 450,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
257-315-3
MDL number:
Assay:
98%
450,50 zł
Cena katalogowa530,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
204-206 °C (lit.)
solubility
chloroform/methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-5(2)8-4-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
VLDUBDZWWNLZCU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 97% |
| solubility chloroform/methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 204-206 °C (lit.) | mp 195-199 °C (lit.) |
| functional group ester | functional group carboxylic acid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?