Kluczowe dokumenty
W323500
4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran
≥95%
Synonim(y):
Menthofuran
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
aktywność optyczna
[α]25/D +90°, c = 10 in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
tw
80-82 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coffee; musty; earthy; pungent; nutty
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?