W317410
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
15 wt. % (in propylene glycol), FG
Synonim(y):
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Furaneol, Strawberry furanone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
stężenie
15 wt. % (in propylene glycol)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444
mp
73-77 °C (lit.)
gęstość
1.057 at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; strawberry; sweet
ciąg SMILES
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
Klucz InChI
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C