Kluczowe dokumenty
W317128
cis-3-Hexenyl acetate
natural
Synonim(y):
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Halal
Kosher
natural
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; green; vegetable
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Klucz InChI
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?