Merck
W307300
Sigma-Aldrich
p-Tolyl acetate
≥98%, FCC
Synonim(y):
p-Cresyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer FEMA:
3073
Numer WE:
Nr Rady Europy:
226
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.036
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
tw
210-211 °C (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; animal; phenolic
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
CDJJKTLOZJAGIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup