Kluczowe dokumenty
W268216
Methyl anthranilate
natural (US), ≥99%, FG
Synonim(y):
Methyl 2-aminobenzoate, Methyl anthranilate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
986 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.582 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
gęstość
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
chocolate; coffee; grape; grapefruit; jasmine; lemon; lime; medicinal; musty; herbaceous; citrus; strawberry; sweet
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3
Klucz InChI
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?