Merck
W263818
Sigma-Aldrich
Linalyl benzoate
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.36
Numer FEMA:
2638
Numer WE:
Nr Rady Europy:
654
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.771
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(=O)c1ccccc1)C=C
InChI
1S/C17H22O2/c1-5-17(4,13-9-10-14(2)3)19-16(18)15-11-7-6-8-12-15/h5-8,10-12H,1,9,13H2,2-4H3
Klucz InChI
BTJXBZZBBNNTOV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 977-981 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl benzoate when used as a fragrance ingredient is presented.
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 989-993 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl cinnamate when used as a fragrance ingredient is presented.