Merck
W256009
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-al
natural, ≥95%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer FEMA:
2560
Beilstein:
1699684
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.073
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
skład
contains IFRA restricted trans-2-Hexenal
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
tw
47 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
trans-2-hexenal
Organoleptyczne
apple; green; leafy; vegetable; fruity
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Klucz InChI
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
100.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38.3 °C - closed cup