Merck
W242500
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyl acetate
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
2425
Numer WE:
Nr Rady Europy:
215
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.025
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
banana; oily; ethereal; earthy; citrus; peach; sweet
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.41 (lit.)
bp
160 °C/740 mmHg (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; oily; ethereal; earthy; citrus; peach; sweet
ciąg SMILES
CCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(5-2)6-10-7(3)9/h8H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
HQLKZWRSOHTERR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)