Merck
W235900
Sigma-Aldrich
Davana oil
natural, FG
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2359
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Artemisia pallens
klasa czystości
FG
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Formularz
liquid
skład
Limonene, 0.5%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488
gęstość
0.958 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; sweet
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)