W230804
Citronella oil, Chinese 85/35
FG
Synonim(y):
Citronella grass oil, Cymbopogon winterianus
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
tw
222 °C (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
lemon